추천 제품
Grade
for molecular biology
제품 라인
BioUltra
형태
liquid
농도
~50% in H2O
불순물
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
6.0-7.5 (25 °C)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.6
λ: 280 nm Amax: 0.3
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable