Key Documents
80486
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi
mol wt 1,250,000-1,500,000
동의어(들):
Sodium hyaluronate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
(Streptococcus equi)
형태
powder
분자량
1,250,000-1,500,000
색상
white
solubility
water: ~5 g/L
적합성
conforms to structure for Infrared spectrum
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
suitable as substrate for hyaluronidase
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable