A7058
Anti-polyHistidine−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-polyHistidine, Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
peroxidase conjugate
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
HIS-1, monoclonal
형태
lyophilized powder
포장
vial of 0.5 mL
농도
5-11 mg/mL
기술
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
동형
IgG2a
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Also suitable for dot blot assays and ELISA
물리적 형태
제조 메모
재구성
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable