주요 문서
A9096
Sigma-Aldrich
ProteoMass Aldolase MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
분자량
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Quality Level
포장
vial of 10 nmol
애플리케이션
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
법적 정보
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)