Key Documents
C9056
Sigma-Aldrich
Cover glasses
size 24 mm × 60 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
MA.01
설명
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
포장
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~54 per ounce
크기
24 mm × 60 mm
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.