Key Documents
CLS4517
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
무균
sterile
특징
lid
film bottom
low base
포장
pack of 20 plates
pack of 20
제조업체/상표
Corning 4517
표면적
0.16 cm2 , cell growth area
벽 용적
190 μL
벽 작업 용적
50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
문서
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.