product name
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α, solution, 10 mg/mL in methyl acetate
형태
solution
Quality Level
농도
10 mg/mL in methyl acetate
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
InChI key
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- to induce aortic smooth muscle (SM) contraction in mice deficient in myosin light chain 9 (Myl9) gene
- to induce contraction as part of vascular reactivity experiments using mice aorta
- as a thromboxane/prostaglandin agonist to study the effect of dithiothreitol (DTT) on mice arterial vessel viability
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
14.0 °F
Flash Point (°C)
-10 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research