항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SIG1-25, monoclonal
기술
immunocytochemistry: 1:125-1:250 using transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein fixed with paraformaldehyde/Triton™ X-100
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:250-1:500 using extracts of transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein
동형
IgG
면역원 서열
DYKDDDDK
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence
- western blot analysis
- immunocytochemistry
- indirect ELISA
Learn more product details in our FLAG® application portal.
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
단백질 및 핵산 상호작용 시약과 단백질-RNA, 단백질-DNA, 단백질-단백질 상호작용 및 관련 애플리케이션 투자용 관련 자료