J4644
Anti-phospho-JNK1/2 (pThr183/pTyr185) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
Anti-phospho-SAPK (pTpY183/185), Anti-phospho-Stress Activated Protein Kinase (pTpY183/185), Anti-phospho-c-Jun N-terminal Kinase 1/2 (pTpY183/185)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
rat, human
기술
immunocytochemistry: 1:250
immunofluorescence: 1:250
immunohistochemistry: Assay Dependent
western blot: 1:200-1:2000 (using human 293 cells treated with UV radiation)
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... MAPK8(5599)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Anti-phospho-JNK1/2 (SAPK) (pThr183/pTyr185 ) specifically recognizes the endogenous, active forms of JNK1 and 2 phosphorylated at threonine 183 and tyrosine 185.
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable