L2420
Monoclonal Anti-LRP1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone LRP1-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-A2MR, Anti-APOER, Anti-APR, Anti-Apolipoprotein E receptor, Anti-Apolipoprotein receptor, Anti-CD91, Anti-LRP, Anti-Lipoprotein receptor-related protein, Anti-Low density lipoprotein receptor-related protein 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
LRP1-11, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~500 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
농도
~1.0 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LRP1(4035)
mouse ... Lrp1(16971) , Lrp1(299858)
일반 설명
특이성
애플리케이션
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable