L8793
Anti-LC3A antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-MAP1 light chain 3-like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3 A, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 A, Anti-MAP1ALC3, Anti-MAP1BLC3, Anti-MAP1LC3A, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 16-18 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
~1 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAP1LC3A(84557)
mouse ... Map1lc3a(66734)
rat ... Map1lc3a(362245)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable