P0056
Anti-POU5F1 (Oct4) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-OCT3, Anti-OCT4, Anti-OTF3, Anti-OTF4, Anti-Octamer-binding transcription factor 3, Anti-Pou domain, Class 5, Transcription factor 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~43 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using NT2 cell lysate
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldhyde-fixed F9 cells
western blot: 1-2 μg/mL using NT2 cell lysate
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5f1(18999)
rat ... Pou5f1(294562)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable