항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
BP53-12, monoclonal
분자량
antigen 53 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human malignant tissue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using cell lysates from human cell lines known to express high levels of the p53 protein
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TP53(7157)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면역원
애플리케이션
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.