분자량
antigen ~65 kDa
종 반응성
human
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~2 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells transfected with human RanGAP1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RANGAP1(5905)
mouse ... Rangap1(19387)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable