항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
C3-33, monoclonal
분자량
antigen ~565 kDa (non-mammalian vertebrates, a doublet at 565 kDa represents the α and β isoforms)
종 반응성
canine, rabbit, rat, chicken, amphibian, guinea pig, mouse, fish, human
농도
~1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (frozen sections): 1 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed, frozen mouse brain tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1 μg/mL
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rat ... Ryr1(114207) , Ryr2(84025)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable