항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 160 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
기술
immunoprecipitation (IP): 10-20 μL using of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ROCK1(6093)
mouse ... Rock1(19877)
rat ... Rock1(81762)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable