생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥90% (titration)
양식
crystalline powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: vanadium
색상
white to off-white
mp
850-866 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
InChI key
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자