생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥96% (HPLC)
형태
viscous liquid
기술
HPLC: suitable
색상
colorless to dark yellow
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.