제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99.0% (titration)
형태
powder
불순물
Insoluble matter, passes filter test
무기 잔류물(900 °C)
≤0.2% (as SO4)
손실
≤0.2% loss on drying, 110°C
pH
3.5-5.0 (0.5 M in H2O)
유용한 pH 범위
7.0-9.0
pKa(25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
흡수
≤0.010 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.015 at 260 in H2O at 0.5 M
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.