항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CH1, monoclonal
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
human, chicken, rat
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using sections of human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using native preparations
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
rat ... Tpm1(24851)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunohistochemistry (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable