white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL
ethanol: 5.6 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
InChI key
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CHRM3(1131) , CHRM4(1132)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
포장
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience