product name
Violacein from Janthinobacterium lividum, >98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC)
Quality Level
분석
>98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC)
solubility
H2O: insoluble
acetone: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C20H13N3O3/c24-10-5-6-15-12(7-10)14(9-21-15)17-8-13(19(25)23-17)18-11-3-1-2-4-16(11)22-20(18)26/h1-9,21,24H,(H,22,26)(H,23,25)/b18-13-
InChI key
XAPNKXIRQFHCHN-AQTBWJFISA-N
일반 설명
애플리케이션
- for cell culture assays
- as a standard to determine the crude violacein concentration in ethanol extracts of D. violaceinigra str. NI28 cultures
- as a standard to identify violacein in the leaf samples of Nicotiana
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
증식하는 세포에서 세포 주기는 4단계로 구성됩니다. Gap 1(G1)은 유사분열과 세포 성장을 특징으로 하는 DNA 복제 사이의 기간입니다. DNA 복제는 합성(S)기에 일어나며, 세포 분열을 위한 성장 및 준비를 하는 Gap 2(G2)가 뒤따릅니다. 이 세 단계는 함께 세포주기의 간기 단계를 구성합니다. 간기 이후에 분열(M)기가 뒤따릅니다.