Key Documents
Z329029
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 45 mm, bar diam. 8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
cylindrical PTFE-coated
포장
pack of 10
제조업체/상표
BRAND 137432
길이
45 mm
막대 직경
8 mm
링 직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
기타 정보
BR137432 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG