Key Documents
Z330345
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 25 mL
동의어(들):
dropping bottle, dropping bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PTFE bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
white bottle
조인트
joint threaded neck
특징
with cap
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 125316
용량
25 mL
직경 × 높이
33 mm × 93 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE, flexible. Outstanding chemical resistance. Dropper nozzel with screw cap.
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
기타 정보
BR125316 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG