Key Documents
Z331805
BRAND® dropping pipettes
capacity 5 mL, with integrated bellows
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
PE-LD
무균
non-sterile
특징
graduations 1 mL
graduations
with integrated bellows
포장
pack of 100
제조업체/상표
BRAND
길이
194 mm
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
기타 정보
BR125420 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG