Key Documents
Z332399
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, GL 38 bottle, ETFE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.01
material
ETFE
제조업체/상표
BRAND 704399
피팅
GL 38 bottle
GL 45 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
기타 정보
BR704399 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG