Key Documents
Z362735
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
material
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
조인트
joint stopper6
무균
non-sterile
특징
closure type Stoppers
without cap
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Nalgene 4103-0250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
기타 정보
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries