Key Documents
Z601578
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 9-15 mL tubes (14-17x100 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 9 mL tubes
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Hettich 1329
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1490, 1495, 1481 (buckets)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543), 1390 and 1430
  • compatible with blood/urine 9-10 mL collection tubes (15-16x92-102 mm)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG