Key Documents
Z740130
BRAND® TipBox, empty
with blue tip-tray for 1000 μL tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.01
material
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
무균
non-sterile
특징
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <1000 μl tips
stackable
포장
box of 1
제조업체/상표
BRAND 732996
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
기타 정보
BR732996 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG