material
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (w/green ring)
무균
sterile (Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic)
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Nalgene® 720-1320
부피 측정 범위
2-10 mL
직경
13 mm
공극 크기
0.2 μm
피팅
female inlet (Luer-Lok®)
male outlet (Luer slip)
적합성
suitable for application (sterile filtration and clarification of cell culture media, buffers and additives)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The universal tissue culture membrane (PES), offers higher flow rates, lower protein binding and lower extractables than competitive cellulosic membranes. Inherently hydrophilic; contains no external wetting agents.
Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic. Do not autoclave.
- Sample volume size: 2-10 mL
- Inlet: Female Luer-Lok®
- Outlet: Male Luer slip
Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic. Do not autoclave.
애플리케이션
Recommended for cell/tissue culture applications.
법적 정보
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.