Key Documents
Z764698
MAGic Clamp tube rack
to hold, 4 x 15 mL horizontal tubes
동의어(들):
tube clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.77
특징
to hold 4 x 15 mL horizontal tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-MR-T150H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
법적 정보
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.