Key Documents
13686-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bottle of 100 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite MB20 H/OH Mixed Bed Ion Exchange Resin hydrogen and hydroxide form, bottle of 100 g
형태
beads
포장
bottle of 100 g
파라미터
60 °C max. temp.
수분
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
기술
LPLC: suitable
기질
styrene-divinylbenzene (gel)
입자 크기
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
작동 pH
0-14
용량
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
mixed mode
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Mixed bed ion exchange resin specially processed resin for condensate polishing; best for in-process and column demineralization.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)