product name
Carbotrap® 202, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
material
stainless steel TD tube
설명
Sealed with TDS³ Storage Container
제품 라인
Carbotrap®
특징
preconditioned
포장
pkg of 10 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
기질
Carbotrap® 202 (Packed with Carbopack B & Carbopack C)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
적합성
suitable for (C5-C20 Compounds in Air)
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.