Key Documents
23742
Supelco
Cage for Fused Silica Column
size 6 in. (15 cm), for use with 0.25 mm I.D. column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
포장
pkg of 3 ea
크기
6 in. (15 cm)
호환성
for use with 0.25 mm I.D. column
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
As the ends of the flexible fused-silica capillary tubing are intrinsically straight, column must be coiled and properly confined on a circular frame, also called a “cage”. The capillary column can then be safely mounted in the column oven of the gas chromatograph.
This unique design with minimal metal-to-column contact reduces the possibility of damaging the protective coating on columns. Additionally, the design makes it easy to hang columns in most GC ovens.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 126-126 (2004)