Key Documents
27209-U
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
동의어(들):
Screw Top Vials with Polypropylene Cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
특징
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
15 mm × 45 mm
격막 두께 × 직경
0.060 in. × 0.458 in.
용적
4 mL
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled have been used for profiling volatile hydrocarbon stress markers during cryopreservation of shoot tips using non-invasive headspace sampling and gas chromatography.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Cryopreservation of shoot tips and meristems.
Benson EE, et al.
Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols, 163-183 (2007)