material
amber glass vial (with marking spot)
특징
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal. While aluminum seals can be used, a polyethylene Snap Ring cap eliminates the need for crimping which saves time in the lab. When using volatile liquids, we suggest the use of polypropylene GC Snap Top caps to provide an airtight seal.
기타 정보
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.