material
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
설명
Sealed with TDS³ Storage Container
제품 라인
Carbotrap®
특징
preconditioned
포장
pkg of 1 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
active air sampling: suitable
O.D. × I.D. × 길이
6 mm × 4 mm × 7 in.
기질
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객