Key Documents
29315-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/red rubber septum, dark blue polypropylene cap (bonded septa)
동의어(들):
Certified PP caps with septa, 100-pack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/red rubber septum
dark blue polypropylene cap (bonded septa)
특징
closure type blue polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
격막 두께
1.5 mm
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)