추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
ISO 17943
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
200 μg/mL each component in methanol
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
일반 설명
법적 정보
분석물
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
이미 열람한 고객
프로토콜
물에 함유된 VOC의 측정을 위해 GC/MS와 조합한 HS-SPME의 고성능, 신뢰성 및 재현성은 실험실간 시험에서 입증되었습니다. HS-SPME를 이용한 새로운 ISO 17943은 민감도와 선택성에서 이 측정의 기존 공식 방법을 개선하였습니다.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.