문서
50695-U
Hamilton® PRP-C18 (12 - 20 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-C18 Preparative Guard Cartridge, 12-20 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
material
stainless steel
포장
pkg of 2 ea
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
20 mm × 4.6 mm
기질
PS-DVB particle platform
polymeric
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
12-20 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
1-14
분리 기술
reversed phase
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)