Key Documents
57083-U
Supelco
Supelclean LC-Alumina-A SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
구성
bed wt., 2 g
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
기질
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
기질 활성군
Alumina phase
입자 크기
60-325 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)