material
PE frit
polypropylene hardware
제품 라인
Supelclean™
구성
bed wt., 2 g
포장
pk of 20
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
12 mL
기질
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
silica bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean™ LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.