Key Documents
59335-U
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
동의어(들):
SUPELCOGEL 6% Cross Linked HPLC Columns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOGEL Pb, 6% Crosslinked HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L34
제품 라인
SUPELCOGEL
특징
endcapped: no
제조업체/상표
SUPELCOGEL
포장
1 ea of
파라미터
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 7.8 mm
기질
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
입자 크기
9 μm
분리 기술
ligand exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
SUPELCOGEL Pb, 6% crosslinked HPLC column may be used for the separation and determination of d-mannose in human serum samples using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
법적 정보
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Lyndsey White et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 137, 54-59 (2017-01-17)
Several metabolites in human serum have been identified as potential cancer biomarkers for early detection. This study focuses on the LC-MS/MS method development and validation of d-mannose in human serum. Surrogate blank serum, coupled with stable isotope d-mannose-13C6, as internal