Key Documents
64842
Supelco
Thimble
cellulose, size 43 mm × 123 mm
동의어(들):
CELLULOSE THIMBLE 43 X 123,PK25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
material
cellulose
Agency
suitable for EPA 1613
포장
pkg of 25 ea
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
크기
43 mm × 123 mm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.