주요 문서
66841-U
Supelco
Guard Cartridge Holder for BIOshell Guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
material
stainless steel holder (guard column)
Quality Level
제품 라인
BIOshell
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
일반 설명
This Guard Cartridge Holder can be used with 4.6 mm, 3.0 mm and 2.1 mm ID BIOshell columns.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.