Key Documents
861253
Supelco
Phenols Mix 1
in isopropanol (varied conc.), analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
in isopropanol (varied conc.)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석물
설명
    4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL
    2-Chlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL
    2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL
    o-Cresol 2000 μg/mL
    2-Nitrophenol 2000 μg/mL
    4-Nitrophenol 2000 μg/mL
    Pentachlorophenol 2000 μg/mL
    Phenol 2000 μg/mL
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    m-Cresol 1000 μg/mL
    p-Cresol 1000 μg/mL
    모두 보기 (17)
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F
Flash Point (°C)
12 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)