기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 0.3 g black tea from tea bag
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
dry purge: 20 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
적합성
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
food and beverages
분석 메모
Qualitative volatile headspace outgassing of black tea using the ATIS with analysis by thermal desorption.
법적 정보
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Acetic acid
1,2-Propanediol
Hexanal
Hexanoic acid
6-Methyl-5-hepten-2-one
3,5-Octadien-2-one
Nonanal
Dimethylcyclohexanol
Decanal
Methyl salicylate
모두 보기 (10)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.