추천 제품
Grade
primary reference standard
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
mp
132-135 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
260.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
127 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객