Key Documents
PHL80509
Obacunone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Obacunoic acid 3,4-lactone, Tricoccin S3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 UNITS
£142.00
50 UNITS
£360.00
£142.00
재고 정보
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 UNITS
£142.00
50 UNITS
£360.00
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H30O7
CAS Number:
Molecular Weight:
454.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
£142.00
재고 정보
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
형태
powder
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O=C1C=C[C@]2(C)[C@]3([H])[C@@]([C@]([C@H]4C(O[C@H]5C6=COC=C6)=O)(O4)[C@@]5(C)CC3)(C)C(C[C@@]2([H])C(C)(C)O1)=O
InChI
1S/C26H30O7/c1-22(2)16-12-17(27)25(5)15(23(16,3)9-7-18(28)32-22)6-10-24(4)19(14-8-11-30-13-14)31-21(29)20-26(24,25)33-20/h7-9,11,13,15-16,19-20H,6,10,12H2,1-5H3/t15-,16+,19+,20-,23-,24+,25+,26-/m1/s1
InChI key
MAYJEFRPIKEYBL-OASIGRBWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)