Key Documents
PHL83051
4-Hydroxybenzoic acid
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
Beilstein:
970950
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
PhytoLab
mp
213-217 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe carum cinnamomum lycium thymus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)